Imprimer
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol, Linoleyl Alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadienyl-1-ol
474530050 474530250
474530050.EA 200 EUR
474530050. 474530250.
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formule: C₁₈H₃₄O
Point d'ébullition: 374°C (760mmHg)
Point éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056667
Numéro CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %