3,3,5-Triméthylcyclohexyle salicylate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₂₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019377 Numéro CAS: 118-56-9 EINECS: 204-260-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | clear colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % sum of isomers |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...