Imprimer
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
474480010 474480050
474480010.EA 63.2 EUR
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄
Point d'ébullition: 541°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00496621
Numéro CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %