4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
BPADA, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride), 5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(isobenzofuran-1,3-dione)
Formule:
C₃₁H₂₀O₈ Poids moléculaire: 520.49 g/mol Point d'ébullition: 712°C (760mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00319167 Numéro CAS: 38103-06-9 EINECS: 253-781-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | almost white to yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |