Imprimer
3-(4-Aminophénoxy)aniline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 49.8 EUR
474460010. 474460050. 474460250.
3-(4-Aminophénoxy)aniline 98%
3-(4-Aminophénoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 385°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036097
Numéro CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %