Imprimer
Hydrogéno-2-oxoglutarate de potassium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 70.7 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
Hydrogéno-2-oxoglutarate de potassium 97%
Hydrogéno-2-oxoglutarate de potassium
Formule: C₅H₅KO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064195
Numéro CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %