Dibenzyl toluene mélange d'isomères 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Marlotherm SH
Formule:
C₂₁H₂₀ |
Numéro MDL:
MFCD01761976 Numéro CAS: 53585-53-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % (total isomers) |