Imprimer
Primuline sodium salt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
473420010 473420050 473420250
473420010.EA 61.8 EUR
473420010. 473420050. 473420250.
Primuline sodium salt
Primuline sodium salt
Formule: C₂₁H₁₄N₃O₃S₃Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005798
Numéro CAS: 8064-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 350 to 370 nm (C=10,water)
Molar extinction coefficient ≥19000 (c=10, water)