Minodronate monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₂N₂O₇P₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00890772 Numéro CAS: 155648-60-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light pink powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |