Acide dichloroacétique 99%, technical
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₂Cl₂O₂ Point d'ébullition: 194°C (760mmHg) Densité: 1,56 Point éclair: >112°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004223 Numéro CAS: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 UN: 1764 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | clear colorless to dark yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Refractive index | 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |