AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(C₁₀H₁₂·C₁₀H₁₀·C₈H₈·C₃H₉N)x Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132718 Numéro CAS: 69011-19-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to yellow beads |
Total exchange capacity | ≥1.2 eq/l (Cl form) |
Water retention capacity | 39 to 45 % (Cl form) |
Particle size | 100 to 200 mesh |