EGS [Ethylene glycolbis(succinic acid-N-hydroxysuccinimide ester)] 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) O,O'-ethane-1,2-diyl disuccinate, EGS, Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate
Formule:
C₁₈H₂₀N₂O₁₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049057 Numéro CAS: 70539-42-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |