Imprimer
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
472600010 472600050
472600010.EA 159 EUR
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196046
Numéro CAS: 16681-70-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %