Imprimer
Regorafenib 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 882 EUR
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Formule: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16038047
Numéro CAS: 755037-03-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %