Potassium disulfate 95%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
di-Sulfate de dipotassium, Potassium pyrosulfate, di-Potassium disulfate
Formule:
K₂O₇S₂ Poids moléculaire: 254.32 g/mol Point de fusion: 325 Densité: 2.51 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011385 Numéro CAS: 7790-62-7 EINECS: 232-216-8 UN: 2923 ADR: 8 I Indice Merck: 13,07749 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white adhering crystalline powder |
Water | ≤5.0 % |
Titration with NaOH | 94.0 to 106.0 % |