Imprimer
6-Benzyladenine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Benzylaminopurine hydrochloride, N-Benzyl-9H-purin-6-amine hydrochloride
472110010 472110050 472112500
472110010.EA 264 EUR
472110010. 472110050. 472112500.
6-Benzyladenine hydrochloride 98%
6-Benzyladenine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂ClN₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265275
Numéro CAS: 162714-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %