Imprimer
Cymoxanil 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
472070050 472070250
472070050.EA 46.5 EUR
472070050. 472070250.
Cymoxanil 98%
Cymoxanil
Formule: C₇H₁₀N₄O₃
Poids moléculaire: 198.18 g/mol
Point éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137381
Numéro CAS: 57966-95-7
EINECS: 261-043-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,02794
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to orange to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 164°C
Water ≤1 %