Imprimer
Lornoxicam 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
472050010 472050050
472050010.EA 101 EUR
472050010. 472050050.
Lornoxicam 98%
Lornoxicam
Formule: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
Poids moléculaire: 371.81 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866163
Numéro CAS: 70374-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,05603
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %