Imprimer
Racecadotril 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyl N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycinate, Acetorphan, N-[3-(Acetylthio)-2-benzylpropionyl]glycine Benzyl Ester
471980010 471980050
471980010.EA 74.4 EUR
471980010. 471980050.
Racecadotril 98%
Racecadotril
Formule: C₂₁H₂₃NO₄S
Poids moléculaire: 385.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865520
Numéro CAS: 81110-73-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08182
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60°C, 4 hr) (vacuum)