Imprimer
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471820010 471820050
471820010.EA 31.7 EUR
471820010. 471820050.
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692712
Numéro CAS: 36725-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 194°C to 198°C