Imprimer
Xanthohumol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-prenylchalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, (E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone, 2',4,4'-Trihydroxy-6'-methoxy-3'-(3-methylbut-2-en-1-yl)chalcone
471810010 471812500
471810010.EA 398 EUR
471810010. 471812500.
Xanthohumol 97%
Xanthohumol
Formule: C₂₁H₂₂O₅
Poids moléculaire: 354.40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210576
Numéro CAS: 6754-58-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to dark yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 163°C to 173°C