Imprimer
Acide trifluoroacétique 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 522 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Acide trifluoroacétique 98%, pur
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72°C (760mmHg)
Densité: 1,49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %