Imprimer
D-Galactono-1,4-lactone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471660010 471662500
471660010.EA 647 EUR
471660010. 471662500.
D-Galactono-1,4-lactone 95%
D-Galactono-1,4-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
Numéro MDL: MFCD00065019
Numéro CAS: 2782-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Optical rotation -70° to -80° (c=1 in water)
NMR ≥94 % Conforms