Imprimer
Sophoricoside 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471420010 471420050
471420010.EA 130 EUR
471420010. 471420050.
Sophoricoside 98%
Sophoricoside
Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075138
Numéro CAS: 152-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤3 %