Nonaéthylène glycol monododécyl éther (C12E9)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₀H₆₂O₁₀ Point d'ébullition: 616°C (760mmHg) Point éclair: 244°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043375 Numéro CAS: 3055-99-0 EINECS: 221-284-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | colorless to white to light yellow waxy low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | Consistent with structure |