Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
Formule:
C₁₂H₁₂KNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058442 Numéro CAS: 60096-23-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤2 % |