Imprimer
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,6-Triméthyl-1,3-phénylènediamine, 2,4,6-Triméthylbenzène-1,3-diamine
471000250 471001000
471000250.EA 150 EUR
471000250. 471001000.
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine 98%
2,4,6-Triméthyl-m-phénylènediamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Point d'ébullition: 297,7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010149
Numéro CAS: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %