Imprimer
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one
470890010 470890050
470890010.EA 56.3 EUR
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Point d'ébullition: 266°C
Densité: 1,0076
Point éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466185
Numéro CAS: 39207-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)