Imprimer
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Novantrone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)anthracene-9,10-dione dihydrochloride
470790010 470792500
470790010.EA 423 EUR
470790010. 470792500.
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Mitoxantrone dihydrochloride
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Poids moléculaire: 517.404 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242943
Numéro CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,06238
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance blue to black crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤6 %