Imprimer
Enzalutamide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-imidazolidin-1-yl]-2-fluoro-N-methyl-benzamide, MDV-3100
470780010 470782500
470780010.EA 146 EUR
470780010. 470782500.
Enzalutamide 95%
Enzalutamide
Formule: C₂₁H₁₆F₄N₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155804
Numéro CAS: 915087-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %