Imprimer
2-Chloronicotinate d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 35.1 EUR
470470050. 470470250. 470471000.
2-Chloronicotinate d'éthyle 98%
2-Chloronicotinate d'éthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674129
Numéro CAS: 1452-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)