Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
Formule:
C₁₂H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 245.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863672 Numéro CAS: 85916-13-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light brown crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Melting point | 38°C to 42°C |