Imprimer
2-Chloro-p-crésol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
470350050 470350250
470350050.EA 60.3 EUR
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-crésol 97%
2-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 196°C (760mmHg)
Point éclair: 86°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070639
Numéro CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)