Imprimer
Dabigatran Etexilate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
469930010 469932500
469930010.EA 362 EUR
469930010. 469932500.
Dabigatran Etexilate 98%
Dabigatran Etexilate
Formule: C₃₄H₄₁N₇O₅
Point d'ébullition: 827°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22422841
Numéro CAS: 211915-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 133°C
Water ≤5 %