Methyl mercaptan sodium salt 90+%, technical
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
Formule:
CH₃NaS Poids moléculaire: 70.08 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00174316 Numéro CAS: 5188-07-8 EINECS: 225-969-9 UN: 2921 ADR: 8 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light yellow to light brown powder or granular powder |
Titration Iodimetric | ≥90.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...