Imprimer
Dolutegravir sodium salt 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
469770010 469772500
469770010.EA 297 EUR
469770010. 469772500.
Dolutegravir sodium salt 99%
Dolutegravir sodium salt
Formule: C₂₀H₁₈F₂N₃NaO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28405599
Numéro CAS: 1051375-19-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %