Imprimer
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 140 EUR
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₈H₉NO₄S
Poids moléculaire: 215.226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025052
Numéro CAS: 7151-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %