Imprimer
2,3-Diméthylhexane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
469270010 469270050
469270010.EA 141 EUR
469270010. 469270050.
2,3-Diméthylhexane 95%
2,3-Diméthylhexane
Formule: C₈H₁₈
Poids moléculaire: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 116
Point de fusion: -124
Densité: 0.71
Point éclair: 7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039951
Numéro CAS: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)