Clevudine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-((2S,3R,4S,5S)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil
Formule:
C₁₀H₁₃FN₂O₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00935785 Numéro CAS: 163252-36-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Loss on drying | ≤1 % |