Imprimer
Indinavir sulphate hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
468980010 468980050
468980010.EA 140 EUR
468980010. 468980050.
Indinavir sulphate hydrate 98%
Indinavir sulphate hydrate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤7 %