Piroctone olamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
Formule:
C₁₄H₂₃NO₂ Poids moléculaire: 298.43 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01690792 Numéro CAS: 68890-66-4 EINECS: 272-574-2 Indice Merck: 13,07585 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Melting point | 130°C to 138°C |