Imprimer
Rebamipide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Chlorobenzamido)-3-[2(1H)-quinolinon-4-yl]propionic Acid
468590010 468590050 468590250
468590010.EA 67.5 EUR
468590010. 468590050. 468590250.
Rebamipide
Rebamipide
Formule: C₁₉H₁₅ClN₂O₄
Poids moléculaire: 370.79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11114396
Numéro CAS: 90098-04-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08209
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤2 %