Imprimer
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
468580050 468580250
468580050.EA 138 EUR
468580050. 468580250.
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172113
Numéro CAS: 53112-28-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %