Imprimer
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
468560010 468560050
468560010.EA 294 EUR
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₉H₁₇O₂P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00406515
Numéro CAS: 70127-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C