Climbazole
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₇ClN₂O₂ Point d'ébullition: 260°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055505 Numéro CAS: 38083-17-9 EINECS: 253-775-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light yellow to light beige crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 94°C to 100°C |
Water | ≤1 % |