Imprimer
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mélange d'isomères
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
468410010 468410050 468410250
468410010.EA 79.8 EUR
468410010. 468410050. 468410250.
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mélange d'isomères
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₄H₁₄F₆IP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656584
Numéro CAS: 60565-88-0
EINECS: 262-301-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light brown to light red crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C