Imprimer
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
468400010 468400050 468400250
468400010.EA 52.5 EUR
468400010. 468400050. 468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₇NO
Poids moléculaire: 169.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009748
Numéro CAS: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Melting point 179°C to 183°C