Amlodipine maleate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₄H₂₉ClN₂O₉ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02259457 Numéro CAS: 88150-47-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | white to light yellow solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 160°C to 165°C |