Imprimer
Fidaxomicin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
468310010 468312500
468310010.EA 1250 EUR
468310010. 468312500.
Fidaxomicin
Fidaxomicin
Formule: C₅₂H₇₄Cl₂O₁₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27976367
Numéro CAS: 873857-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 160°C to 170°C
Water ≤3 %