Imprimer
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 67.5 EUR
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474541
Numéro CAS: 572-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C